6-Aminonicotinamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Aminopyridine-3-carboxamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
A68203-1G
A68203-5G
SIALA68203-1GEA
3580
CZK
SIALA68203-1G
SIALA68203-5G
6-Aminonicotinamide, Sigma-Aldrich®
6-Aminonicotinamide
Vzorec:
C₆H₇N₃O |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS číslo: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |