Tisk…
6-Aminonicotinamide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
L06692.03 L06692.06
L06692.03EA 2110 CZK
L06692.03 L06692.06
6-Aminonicotinamide 99%
6-Aminonicotinamide
Purity: 99% CAS No.: 329-89-5 Molecular Formula: C6H7N3O Formula Weight: 137.14 Melting Point: 246-248° Beilstein Reference: 116042
Vzorec: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Bod tání: 246…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006327
CAS číslo: 329-89-5
EINECS: 206-349-7