N,N-Diethylnicotinamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Nicotinic Acid Diethylamide
114471000
114470250
ACRO114471000EA
3870
CZK
ACRO114471000
ACRO114470250
N,N-Diethylnicotinamide 97%
N,N-Diethylnicotinamide
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂O Bod varu: 296…300 °C (760 mmHg) Hustota: 1.06 g/cm³ Bod vzplanutí: >112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006386 CAS číslo: 59-26-7 EINECS: 200-418-5 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +39° to +41° (20°C, 589 nm) (neat) |