Tisk…
5-Chloro-2-benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
M-Clarity™ quality level = MQ100
C4397-100G C4397-25G
SIALC4397-100GEA 9240 CZK
SIALC4397-100G SIALC4397-25G
5-Chloro-2-benzoxazolinone, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-benzoxazolinone
Vzorec: C₇H₄ClNO₂
MW: 169,57 g/mol
MDL Number: MFCD00005717
CAS číslo: 95-25-0
EINECS: 202-403-9