4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
386448-25G
386448-5G
SIAL386448-25GEA
13630
CZK
SIAL386448-25G
SIAL386448-5G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Vzorec:
C₈H₄O₃ |
MDL Number:
MFCD00039143 CAS číslo: 1107-00-2 EINECS: 201-607-5 |