4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
L16150.06
L16150.14
L16150.22
L16150.06EA
2300
CZK
L16150.06
L16150.14
L16150.22
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride ≥99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Purity: 99%
CAS No.: 1107-00-2
Molecular Formula: C19H6F6O6
Formula Weight: 444.25
Melting Point: 244-247°
Beilstein Reference: 7057916
Vzorec:
C₈H₄O₃ Bod tání: 244…247 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039143 CAS číslo: 1107-00-2 EINECS: 214-170-0 |