4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H32503.03
H32503.06
H32503.03EA
1410
CZK
H32503.03
H32503.06
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride 97%
4-(Dimethylamino)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 7474-31-9
Molecular Formula: C18H20N2O3
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 149-154°
MDL No.: MFCD09757554
Vzorec:
C₁₈H₂₀N₂O₃ Bod tání: 149…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09757554 CAS číslo: 7474-31-9 |