4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-fluorobenzene-1-carboxylic anhydride
H33527.03
H33527.06
H33527.03EA
2470
CZK
H33527.03
H33527.06
4-Fluorobenzoic anhydride ≥97%
4-Fluorobenzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25569-77-1
Molecular Formula: C14H8F2O3
Formula Weight: 262.21
Melting Point: 111-115°
MDL No.: MFCD00425938
Vzorec:
C₁₄H₈F₂O₃ Bod tání: 111…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00425938 CAS číslo: 25569-77-1 |