4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L15515.03
L15515.06
L15515.03EA
1120
CZK
L15515.03
L15515.06
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde ≥99%
4-(Benzyloxy)-2-hydroxybenzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 52085-14-0
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 982995
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₃ Bod tání: 77…80 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075698 CAS číslo: 52085-14-0 |