Tisk…
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
546402-25G 546402-5G
SIAL546402-25GEA 8780 CZK
SIAL546402-25G SIAL546402-5G
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethyl-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00195574
CAS číslo: 5325-04-2