Tisk…
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethan-1-one
H50685.03 H50685.06
H50685.03EA 790 CZK
H50685.03 H50685.06
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 36436-65-4 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00002306
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002306
CAS číslo: 36436-65-4
EINECS: 253-035-0