Tisk…
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50699.03 H50699.MD H50699.06
H50699.03EA 6630 CZK
H50699.03 H50699.MD H50699.06
6-Morpholino-3-pyridinamine 97%
6-Morpholino-3-pyridinamine
Purity: 97% CAS No.: 52023-68-4 Molecular Formula: C9H13N3O Formula Weight: 179.22 Melting Point: 127-130° MDL No.: MFCD00119562
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Bod tání: 127…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119562
CAS číslo: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3