2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
681059-10G
681059-1G
SIAL681059-10GEA
11300
CZK
SIAL681059-10G
SIAL681059-1G
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride
Vzorec:
C₁₆H₁₂N₂O₇ |
MDL Number:
MFCD06797117 CAS číslo: 434935-69-0 |