Tisk…
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
681059-10G 681059-1G
SIAL681059-10GEA 11300 CZK
SIAL681059-10G SIAL681059-1G
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-6-nitrobenzoic anhydride
Vzorec: C₁₆H₁₂N₂O₇
MDL Number: MFCD06797117
CAS číslo: 434935-69-0