4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H32422.03
H32422.06
H32422.03EA
1980
CZK
H32422.03
H32422.06
4-tert-Butylbenzoic anhydride 95%
4-tert-Butylbenzoic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 22201-45-2
Molecular Formula: C22H26O3
Formula Weight: 338.45
Melting Point: 75-81°
MDL No.: MFCD09757530
Vzorec:
C₂₂H₂₆O₃ Bod tání: 75…81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09757530 CAS číslo: 22201-45-2 |