Tisk…
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H32739.03 H32739.06
H32739.03EA 1100 CZK
H32739.03 H32739.06
3-Methylbenzoic anhydride ≥97%
3-Methylbenzoic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 21436-44-2 Molecular Formula: C16H14O3 Formula Weight: 254.29 Melting Point: 66-70° MDL No.: MFCD00048083
Vzorec: C₁₆H₁₄O₃
MW: 254,29 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048083
CAS číslo: 21436-44-2