4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H34480.03
H34480.06
H34480.03EA
1040
CZK
H34480.03
H34480.06
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
4-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-16-6
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00671577
Vzorec:
C₁₆H₈F₆O₃ Bod tání: 127…131 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671577 CAS číslo: 25753-16-6 |