3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33779.03
H33779.06
H33779.03EA
1030
CZK
H33779.03
H33779.06
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride ≥97%
3-(Trifluoromethyl)benzoic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 25753-15-5
Molecular Formula: C16H8F6O3
Formula Weight: 362.23
Melting Point: 74-78°
MDL No.: MFCD09757594
Vzorec:
C₁₆H₈F₆O₃ Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09757594 CAS číslo: 25753-15-5 |