2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Dioxybenzone
M-Clarity™ quality level = MQ100
323578-100G
323578-25G
SIAL323578-100GEA
11660
CZK
SIAL323578-100G
SIAL323578-25G
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00002218 CAS číslo: 131-53-3 EINECS: 205-026-8 |