2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic Acid Hydrate
L12912.09
L12912.18
L12912.09EA
1700
CZK
L12912.09
L12912.18
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technická kvalita
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone hydrate
Purity: 85%
CAS No.: 4065-45-6
Molecular Formula: C14H12O6S.xH2O
Formula Weight: 308.31(anhy)
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2889165
Merck Reference: 14,8983
MDL No.: MFCD00977409
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₆S·H₂O MW: 308,31 g/mol (anhy) Bod tání: 108…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00024962 CAS číslo: 4065-45-6 EINECS: 223-772-2 Merck Index: 14,8983 |