4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-Methoxyphenyl)(4-nitrophenyl)methanone
B22720.03
B22720.06
B22720.14
B22720.03EA
1170
CZK
B22720.03
B22720.06
B22720.14
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone ≥97%
4-Methoxy-4'-nitrobenzophenone
Purity: 97%
CAS No.: 1151-94-6
Molecular Formula: C14H11NO4
Formula Weight: 257.25
Melting Point: 125-127°
MDL No.: MFCD00178348
Vzorec:
C₁₄H₁₁NO₄ MW: 257,25 g/mol Bod tání: 125…127 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00178348 CAS číslo: 1151-94-6 |