Tisk…
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Chloro-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
H35800.14 H35800.22
H35800.14EA 1930 CZK
H35800.14 H35800.22
2-Chloro-5-nitrobenzophenone ≥98%
2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Bod tání: 78…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007295
CAS číslo: 34052-37-4
EINECS: 251-811-3