4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23451.14
B23451.22
B23451.14EA
1180
CZK
B23451.14
B23451.22
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥99%
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 56107-02-9
Molecular Formula: C13H8ClNO3
Formula Weight: 261.66
Melting Point: 104-106°
Boiling Point: 233-235°/12mm
MDL No.: MFCD00007081
Vzorec:
C₁₃H₈ClNO₃ MW: 261,66 g/mol Bod varu: 233…235 °C (12 mmHg) Bod tání: 104…106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007081 CAS číslo: 56107-02-9 EINECS: 259-995-7 |