Tisk…
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25507.06 B25507.14
B25507.06EA 2810 CZK
B25507.06 B25507.14
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone ≥97%
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Purity: 97% CAS No.: 55082-33-2 Molecular Formula: C13H9BrO2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 108-111° MDL No.: MFCD00525062
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277.11 g/mol
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00525062
CAS číslo: 55082-33-2