2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)salicylaldehyde
H32858.MD
H32858.03
H32858.MDEA
2840
CZK
H32858.MD
H32858.03
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 336628-67-2
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 54-59°
MDL No.: MFCD03788529
Vzorec:
C₈H₅F₃O₂ Bod tání: 54…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03788529 CAS číslo: 336628-67-2 |