4'-(Methylsulphonyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
549304-25G
549304-5G
SIAL549304-25GEA
0
CZK
SIAL549304-25G
SIAL549304-5G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₁₀O₃S MW: 198,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00025072 CAS číslo: 10297-73-1 EINECS: 233-672-0 |