Tisk…
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
549304-25G 549304-5G
SIAL549304-25GEA 0 CZK
SIAL549304-25G SIAL549304-5G
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-(Methylsulphonyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,24 g/mol
MDL Number: MFCD00025072
CAS číslo: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0