Tisk…
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
410896-10G 410896-50G
SIAL410896-10GEA 2610 CZK
SIAL410896-10G SIAL410896-50G
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4'-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O₄
MDL Number: MFCD00085267
CAS číslo: 106797-53-9