Tisk…
Methyl-4-acetylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
544302-25G 544302-5G
SIAL544302-25GEA 9550 CZK
SIAL544302-25G SIAL544302-5G
Methyl-4-acetylbenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-acetylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00216474
CAS číslo: 3609-53-8