Tisk…
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21626.04 B21626.09
B21626.04EA 2460 CZK
B21626.04 B21626.09
Methyl-4-acetylbenzoate ≥99%
Methyl-4-acetylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 3609-53-8 Molecular Formula: C10H10O3 Formula Weight: 178.19 Melting Point: 92-95° MDL No.: MFCD00216474
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Bod tání: 92…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216474
CAS číslo: 3609-53-8