2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromophenacylamine hydrochloride
L04292.04
L04292.09
L04292.04EA
1540
CZK
L04292.04
L04292.09
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 5467-72-1
Molecular Formula: C8H8BrNO.HCl
Formula Weight: 250.53
Melting Point: 280-283°
Beilstein Reference: 3630035
Vzorec:
C₈H₉BrClNO MW: 250,53 g/mol Bod tání: 280…283 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051998 CAS číslo: 5467-72-1 EINECS: 226-778-3 |