2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L13337.03
L13337.06
L13337.03EA
2510
CZK
L13337.03
L13337.06
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 207986-25-2
Molecular Formula: C12H16BrNO
Formula Weight: 270.18
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 7921481
Vzorec:
C₁₂H₁₆BrNO Bod tání: 50…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151798 CAS číslo: 207986-25-2 |