Tisk…
Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0453-25MG P0453-5MG
SIALP0453-25MGEA 31880 CZK
SIALP0453-25MG SIALP0453-5MG
Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Piceatannol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.2427 g/mol
MDL Number: MFCD00221715
CAS číslo: 10083-24-6