Piceatannol
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms:
(E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
10009366-10
10009366-25
10009366-5
10009366-50
CAYM10009366-10EA
3620
CZK
CAYM10009366-10
CAYM10009366-25
CAYM10009366-5
CAYM10009366-50
Piceatannol
Piceatannol
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₄ MW: 244.2427 g/mol |
MDL Number:
MFCD00221715 CAS číslo: 10083-24-6 |