Tisk…
Piceatannol
Dodavatel: Cayman Chemical
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
10009366-10 10009366-25 10009366-5 10009366-50
CAYM10009366-10EA 3620 CZK
CAYM10009366-10 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-50
Piceatannol
Piceatannol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.2427 g/mol
MDL Number: MFCD00221715
CAS číslo: 10083-24-6