Tisk…
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18612.06 A18612.14 A18612.22
A18612.06EA 1420 CZK
A18612.06 A18612.14 A18612.22
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Purity: 97% CAS No.: 101-75-7 Molecular Formula: C18H15N3 Formula Weight: 273.34 Melting Point: 80-86° MDL No.: MFCD00003023
Vzorec: C₁₈H₁₅N₃
Bod tání: 80…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003023
CAS číslo: 101-75-7
EINECS: 202-972-3