4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
212010050
212010250
ACRO212010050EA
1050
CZK
ACRO212010050
ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Vzorec:
C₁₈H₁₅N₃ Bod tání: 84…91 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003023 CAS číslo: 101-75-7 EINECS: 202-972-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 91 °C |
HPLC | ≥96.0 % |