Tisk…
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (3,5-Difluoro-4-formylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
635782-1G 635782-5G
SIAL635782-1GEA 0 CZK
SIAL635782-1G SIAL635782-5G
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₂O₃
MW: 185,9206 g/mol
MDL Number: MFCD07784344
CAS číslo: 870718-11-9