Tisk…
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
657344-10G 657344-2G
SIAL657344-10GEA 7420 CZK
SIAL657344-10G SIAL657344-2G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
MDL Number: MFCD07367058
CAS číslo: 871126-22-6