2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
657344-10G
657344-2G
SIAL657344-10GEA
7420
CZK
SIAL657344-10G
SIAL657344-2G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₆BFO₃ MW: 167,9300 g/mol |
MDL Number:
MFCD07367058 CAS číslo: 871126-22-6 |