Tisk…
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2,4-Difluoro-3-formylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
597406-10G 597406-1G
SIAL597406-10GEA 0 CZK
SIAL597406-10G SIAL597406-1G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₂O₃
MW: 185,9200 g/mol
MDL Number: MFCD04974116
CAS číslo: 870718-06-2