3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
464120-1G
464120-5G
SIAL464120-1GEA
3640
CZK
SIAL464120-1G
SIAL464120-5G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,1467 g/mol |
MDL Number:
MFCD00016610 CAS číslo: 3934-87-0 EINECS: 223-513-3 |