N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methylsulphamoylbenzeneboronic acid, (4-(N-Methylsulphamoyl)phenyl)boronic acid
H52493.MD
H52493.03
H52493.MDEA
4160
CZK
H52493.MD
H52493.03
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥97%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Purity: 97%
CAS No.: 226396-31-2
Molecular Formula: C7H10BNO4S
Formula Weight: 215.03
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD06659864
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₄S Bod tání: 136…140 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659864 CAS číslo: 226396-31-2 |