Tisk…
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
H52838.MD H52838.03
H52838.MDEA 4160 CZK
H52838.MD H52838.03
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 871329-59-8 Molecular Formula: C8H12BNO4S Formula Weight: 229.06 Melting Point: 88-92° MDL No.: MFCD07363747
Vzorec: C₈H₁₂BNO₄S
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363747
CAS číslo: 871329-59-8