4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
647292-1G
647292-5G
SIAL647292-1GEA
5910
CZK
SIAL647292-1G
SIAL647292-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Vzorec:
C₁₈H₁₆BNO₂ |
MDL Number:
MFCD06798117 CAS číslo: 201802-67-7 |