(±)-Naringenin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
N5893-1G
N5893-25G
N5893-5G
SIALN5893-1GEA
1030
CZK
SIALN5893-1G
SIALN5893-25G
SIALN5893-5G
(±)-Naringenin, Sigma-Aldrich®
(±)-Naringenin
Vzorec:
C₁₅H₁₂O₅ MW: 272,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006844 CAS číslo: 67604-48-2 EINECS: 266-769-1 |