Tisk…
Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
W431300-50G W431300-5G
SIALW431300-50GEA 10030 CZK
SIALW431300-50G SIALW431300-5G
Hesperetin, Sigma-Aldrich®
Hesperetin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MDL Number: MFCD00075646
CAS číslo: 520-33-2
EINECS: 208-290-2