Tisk…
Hesperetin
Dodavatel: Cayman Chemical
10006084-25 10006084-50 10006084-100 10006084-500
CAYM10006084-25EA 2060 CZK
CAYM10006084-25 CAYM10006084-50 CAYM10006084-100 CAYM10006084-500
Hesperetin
Hesperetin
Vzorec: C₁₆H₁₄O₆
MDL Number: MFCD00075646
CAS číslo: 520-33-2
EINECS: 208-290-2