Hesperetin 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20528.03
B20528.06
B20528.14
B20528.03EA
851
CZK
B20528.03
B20528.06
B20528.14
Hesperetin 97%
Hesperetin
Purity: 97%
CAS No.: 520-33-2
Molecular Formula: C16H14O6
Formula Weight: 302.30
Melting Point: 227-232°
Beilstein Reference: 309850
Merck Reference: 14,4670
MDL No.: MFCD00075646
Vzorec:
C₁₆H₁₄O₆ Bod tání: 227…232 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075646 CAS číslo: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 Merck Index: 14,4670 |