Tisk…
trans,trans-Dibenzylideneacetone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
246425-10G 246425-50G
SIAL246425-10GEA 1430 CZK
SIAL246425-10G SIAL246425-50G
trans,trans-Dibenzylideneacetone, Sigma-Aldrich®
trans,trans-Dibenzylideneacetone
Vzorec: C₁₇H₁₄O
MDL Number: MFCD00004790
CAS číslo: 35225-79-7