Tisk…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
337005-1G 337005-5G
SIAL337005-1GEA 1210 CZK
SIAL337005-1G SIAL337005-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MDL Number: MFCD00009655
CAS číslo: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8,II