Tisk…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
L11171.06 L11171.14
L11171.06EA 5080 CZK
L11171.06 L11171.14
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Purity: 97% CAS No.: 69304-37-6 Molecular Formula: C12H28Cl2OSi2 Formula Weight: 315.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 69-70°/0.5mm Beilstein Reference: 1934216 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00009655
Vzorec: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Bod varu: 69…70 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 0,986
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009655
CAS číslo: 69304-37-6
UN: 1760
ADR: 8,II