Tisk…
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215280050 215280250
ACRO215280050EA 5410 CZK
ACRO215280050 ACRO215280250
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 96%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Vzorec: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Bod varu: 120 °C (15 mmHg)
Hustota: 1 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009655
CAS číslo: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4533 to 1.4553 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %