2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26976.MD
H26976.03
H26976.MDEA
9720
CZK
H26976.MD
H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1073354-84-3
Molecular Formula: C10H15BN2O3
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 201-204°
MDL No.: MFCD09037497
Vzorec:
C₁₀H₁₅BN₂O₃ Bod tání: 201…204 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09037497 CAS číslo: 1073354-84-3 |